Learn More
Invitrogen™ Kit TECK (CCL25) de souris Simplex ProcartaPlex™
Le kit TECK (CCL25) de souris Simplex ProcartaPlex mesure la protéine TECK (CCL25) et est conçu pour être combiné à d’autres kits Simplex afin que vous puissiez créer votre propre panel multiplex qui utilise la technologie Luminex xMAP pour la détection / quantification des protéines.
Marque: Invitrogen™ EPX010-26078-901
Description
Le kit TECK (CCL25) de souris Simplex ProcartaPlex mesure la protéine TECK (CCL25) et est conçu pour être combiné à d’autres kits Simplex afin que vous puissiez créer votre propre panel multiplex qui utilise la technologie Luminex xMAP pour la détection / quantification des protéines. Lors de l’association de plusieurs kits Simplex (c.-à-d., lorsque vous n’utilisez pas de panneau multiplex préconfiguré), un seul kit de tampon (vendu séparément) est nécessaire pour chaque plaque de dosage, quelle que soit la taille du plex.
À propos des dosages ProcartaPlex pour la plateforme Luminex
Les immunoessais ProcartaPlex sont basés sur les principes d’ELISA en sandwich, utilisant deux anticorps hautement spécifiques se liant à différents épitopes d’une protéine pour quantifier simultanément toutes les cibles protéiques à l’aide d’un instrument Luminex. Les dosages multiplex ProcartaPlex nécessitent seulement 25 µl de plasma ou de sérum ou 50 µl de surnageant de culture cellulaire et seulement quatre heures pour obtenir les résultats analysés.
Caractéristiques :
• Plus de résultats par échantillon — mesure les cibles de protéine multiples simultanément dans un seul échantillon de 25 – 50 µl
• Technologie Luminex bien établie — Plateforme de multiplexage largement référencée pour la détection et la quantification des protéines
Les dosages ProcartaPlex utilisent la technologie Luminex xMAP (profilage multianalyte) pour la détection et la quantification simultanées d’au plus 80 cibles protéiques dans un échantillon unique de 25 – 50 µl provenant de plasma, de sérum, de surnageants de culture cellulaire (SCC) et d’autres liquides corporels.
Les microbilles Luminex dans le dosage ProcartaPlex sont colorées en interne avec des fluorophores rouges et infrarouges de proportions précises afin de créer des signatures spectrales spécifiques pouvant être identifiées par les systèmes de détection Luminex xMAP (p. ex., Luminex 200, FLEXMAP 3D et MAGPIX). Comme le dosage ELISA sandwich, le dosage ProcartaPlex utilise des paires d’anticorps appariées pour identifier la protéine d’intérêt. Dans un dosage multiplexé, chaque microbille unique de façon spectrale est marquée avec des anticorps spécifiques pour une seule protéine cible et les protéines liées sont identifiées avec des anticorps biotinylés et de la streptavidine–R-phycoérythrine (RPE). La conjugaison d’anticorps spécifiques d’une protéine à une microbille distincte permet d’analyser plusieurs cibles dans un seul puits.
La différence la plus significative entre un dosage ProcartaPlex et un dosage ELISA est que l’anticorps de capture du dosage ProcartaPlex est conjugué à une microbille et n’est pas absorbé par un des puits de la microplaque. Ainsi, les réactifs de dosage ProcartaPlex flottent librement dans la solution. Pour la détection, l’instrument Luminex 200, par exemple, contient deux lasers : un pour distinguer la signature spectrale de chaque microbille et un autre pour quantifier la quantité de fluorescence de la RPE. Cette dernière est proportionnelle à la quantité de protéine présente dans l’échantillon. Les dosages multiplex ProcartaPlex peuvent profiler plus de protéines cibles à l’aide d’un échantillon nettement moins important. Cela leur prend autant de temps que pour effectuer un dosage ELISA sandwich traditionnel.
Les panneaux multiplex ProcartaPlex sont disponibles en plusieurs formats et peuvent être utilisés sur six espèces (humain, souris, rat, primate non humain, porcin et canin). Consultez la page thermofisher.com/procartaplex pour plus d’informations et pour les produits disponibles.
Spécification
Kit simplex | |
Souris | |
Magnétique | |
Comme déterminée pour le lot 1 : 40,6 pg/ml | |
Kit simplex | |
TECK, CKb15, Scya25, A130072A22Rik | |
Moins de 15% | |
ProcartaPlex™ | |
Sérum, plasma : 25 µl, surnageant de culture cellulaire : 50 µl | |
• 1 flacon de microbilles de capture (50X) • 1 flacon d’anticorps de détection biotinylé (50X) 2 flacons de mélange étalon (lyophilisé) Conserver à 2–8°C. |
|
Immunology |
96 dosages | |
Combinable | |
TECK (CCL25) [55] | |
Comme déterminée pour le lot 1 : 94 à 385 700 pg/ml | |
Instruments Luminex™ | |
20300 | |
Moins de 15 % | |
Sérum, plasma, surnageants de culture cellulaire, Plasma, Cell Culture Supernatants | |
O35903 | |
Glace humide |