Learn More
Juchheim Laborgeraete™ Teclu Safety Burner
Code produit. 10031262
Click to view available options
Type de gaz:
Gaz naturel
Propane
Hauteur (métrique):
150 mm
200 mm
230 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10031262
Marque: Juchheim Laborgeraete™ 01262 DE
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
A high level of stability is achieved due to the high weight and low center of gravity of the burners.
  • For operation with option of natural gas or propane gas
  • With needle valve
  • With DVGW certification
  • With air control screen
  • Particularly good stand due to heavy, high-quality material
Spécification
Type de produit Bunsen Burner
Type de gaz Gaz naturel
Matériau Laiton
Description Gas consumption approx. 116 L/h (0.0813 kg/h), Heating capacity approx. 3398 kJ/h
Valeur thermique 3398 kJ/h
Hauteur (métrique) 150 mm
Comprend Needle Valve