Learn More
Fisherbrand™ Brûleur de sécurité Teclu avec connexion NF, ouverture de 13 mm
Code produit. 11725416 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Type de gaz:
Butane, propane, LPG, LPG, Propane
Gaz naturel / méthane, Natural Gas
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11725416
Fourni avec un dispositif de coupure de flamme qui coupe l’alimentation en gaz du brûleur en environ 20 secondes après l’extinction de la flamme.
  • Toutes les fonctions de sécurité contenues dans le brûleur
  • À utiliser avec du gaz naturel / méthane ou du butane / propane
  • Diamètre d’ouverture de 13 mm
  • Avec vanne à pointeau de commande de gaz
  • Chambre de mélange conique spécialement conçue incorporée qui permet au brûleur d’éteindre une flamme très chaude
  • Convient au travail du verre et à la soudure
  • Le mélange de gaz et d’air est régulé en ajustant la roue moletée sous le tube
Spécification
Type de produit Brûleur de sécurité Teclu
Type de gaz Butane, propane, LPG, LPG, Propane
Diamètre (métrique) 13 mm
À utiliser avec (application) Verrerie et soudure
Hauteur (métrique) 150 mm
Comprend Connecteur NF de vissage G 0,5 po
Nb par paquet 1 de chaque