Learn More
Fisherbrand™ Brûleur de sécurité Teclu avec connexion NF, ouverture de 13 mm
Fourni avec un dispositif de coupure de flamme qui coupe l’alimentation en gaz du brûleur en environ 20 secondes après l’extinction de la flamme.
113.00€ - 115.00€
Spécification
Type de produit | Brûleur de sécurité Teclu |
---|---|
Diamètre (métrique) | 13 mm |
À utiliser avec (application) | Verrerie et soudure |
Hauteur (métrique) | 150 mm |
Nb par paquet | 1 de chaque |
Code produit | Marque | Type de gaz | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de gaz | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11725416
|
Fisherbrand™
|
Butane, propane, LPG |
113.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11795406
|
Fisherbrand™
|
Gaz naturel / méthane |
115.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Toutes les fonctions de sécurité contenues dans le brûleur
- À utiliser avec du gaz naturel / méthane ou du butane / propane
- Diamètre d’ouverture de 13 mm
- Avec vanne à pointeau de commande de gaz
- Chambre de mélange conique spécialement conçue incorporée qui permet au brûleur d’éteindre une flamme très chaude
- Convient au travail du verre et à la soudure
- Le mélange de gaz et d’air est régulé en ajustant la roue moletée sous le tube
Spécification
Brûleur de sécurité Teclu | |
Verrerie et soudure | |
1 de chaque |
13 mm | |
150 mm |