Learn More
Fisherbrand™ Brûleur de sécurité Teclu avec connexion Tétine, ouverture de 13 mm
Fourni avec un dispositif de coupure de flamme qui coupe l’alimentation en gaz du brûleur en environ 20 secondes après l’extinction de la flamme.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.76
Informations supplémentaires : Poids : 0.38000kg
Description
- Toutes les fonctions de sécurité contenues dans le brûleur
- À utiliser avec du gaz naturel / méthane ou du butane / propane
- Diamètre d’ouverture de 13 mm
- Avec vanne à pointeau de commande de gaz
- Chambre de mélange conique spécialement conçue incorporée qui permet au brûleur d’éteindre une flamme très chaude
- Convient au travail du verre et à la soudure
- Le mélange de gaz et d’air est régulé en ajustant la roue moletée sous le tube
Spécification
Brûleur de sécurité Teclu | |
13 mm | |
150 mm | |
1 de chaque |
Butane, propane, LPG | |
Verrerie et soudure | |
Connecteur T-Tine |