Learn More
Tecnacène (2,3,5,6-tétrachloronitrobenzène), Mikromol
Code produit 30464145
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30464145 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30464145 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM2521.000250
Découvrez Mikromol, votre source de confiance pour des standards de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Tecnacène (2,3,5,6-tétrachloronitrobenzène), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3,5,6-Tetrachloronitrobenzene
CAS 117-18-0
Noms d’analytes ou de composants 2,3,5,6-Tetrachloronitrobenzene
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C6 H Cl4 N O2
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme 2,3,5,6-Tetrachloronitrobenzene, 1,2,4,5-Tetrachloro-3-nitrobenzene, 1-Nitro-2,3,5,6-tetrachlorobenzene, 2,3,5,6-Tetrachloro-1-nitrobenzene, Chipman 3142, Folosan, Folosan DB 905, Fusarex, Myfusan, NSC 10235, Napotate, Nebulin, TCNB, TCNB (pesticide), Tecnazen, Tecnazene, Tetrachloronitrobenzene
Formule InChI InChI=1S/C6HCl4NO2/c7-2-1-3(8)5(10)6(4(2)9)11(12)13/h1H
Type de solution Neat
SMILES [O-][N+](=O)c1c(Cl)c(Cl)cc(Cl)c1Cl
Nom IUPAC 1,2,4,5-tétrachloro-3-nitrobenzène
Poids moléculaire (g/mol) 260.89
Quantité 250 mg
Poids de la formule 258.8761 g/mol