Learn More
Tecnazene 100 μg/mL dans l'éthanol, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30324416
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30324416 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30324416 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA17200000EL100
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,3,5,6-Tetrachloronitrobenzene
CAS 117-18-0
Noms d’analytes ou de composants 2,3,5,6-Tetrachloronitrobenzene
Conditions d’expédition +20°C
Formule moléculaire C6 H Cl4 N O2
Concentration 100 μg/mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme 2,3,5,6-Tetrachloronitrobenzene, 1,2,4,5-Tetrachloro-3-nitrobenzene, 1-Nitro-2,3,5,6-tetrachlorobenzene, 2,3,5,6-Tetrachloro-1-nitrobenzene, Chipman 3142, Folosan, Folosan DB 905, Fusarex, Myfusan, NSC 10235, Napotate, Nebulin, TCNB, TCNB (pesticide), Tecnazen, Tecnazene, Tetrachloronitrobenzene
Formule InChI InChI=1S/C6HCl4NO2/c7-2-1-3(8)5(10)6(4(2)9)11(12)13/h1H
SMILES [O-][N+](=O)c1c(Cl)c(Cl)cc(Cl)c1Cl
Nom IUPAC 1,2,4,5-tétrachloro-3-nitrobenzène
Solvent or Matrix Ethanol
Poids moléculaire (g/mol) 260.89
Quantité 1 mL
Poids de la formule 258.8761 g/mol