Learn More
Aalborg™ Débitmètre modèle F en PTFE/PFA
Code produit. 11787759
Click to view available options
Vitesse de l’écoulement d’eau:
1 000°ml/min.
250°ml/min.
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11787759
Marque: Aalborg™ F6CF0501TF
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le débitmètre modèle F en PTFE/PFA Aalborg™ est parfait pour les applications de haute pureté ou pour une utilisation avec des liquides corrosifs.
  • Composants en contact avec des liquides chimiquement inertes
  • Visière de protection amovible
  • Absence de fuite testée individuellement
  • Montage vertical en ligne
  • Vanne à la sortie
Spécification
Type Débitmètre
Précision ± 5 %
Pression nominale 6,7 bars
Raccordements 1/4 po NPT (M)
À utiliser avec (application) Liquides ultra-purs ou corrosifs
Balance Linéaire et direct
Température (métrique) 121°C
Valve Teflon
Vitesse de l’écoulement d’eau 1 000°ml/min.