Learn More
Robin™ Bain-marie Teflon
Code produit. 11949687
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 L
11 L
26 L
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 11949687
Marque: Robin™ PE841
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Utilisez le bain-marie en Téflon pour incuber des échantillons dans des acides / bases ou de l’eau de mer à une température constante pendant de longues périodes. Convient aux flacons, bouteilles et portoirs.
Cuve en PTFE pour bain-marie +100°C
  • Cuve en PTFE pour acides / bases et eau de mer
  • Volume de 5 à 26 L
  • Atteint le point d’ébullition
  • Régulation de la température ambiante (+5°C) à +100°C
  • Affichage du point de consigne par potentiomètre gradué, résolution 1°C
  • Sécurité anti-surchauffe
  • Fixé à +130°C, par thermofusible
  • Cuve revêtue de téflon
  • Il s’agit de la seule protection contre les produits chimiques corrosifs : acides, bases, convient également pour l’eau de mer
  • La couche de PTFE de 40 m élimine les effets de l’électrolyse sur les parois de la cuve
  • Ne fonctionne pas à sec
  • L’utilisation du bain avec des produits corrosifs doit se faire sous une hotte
  • Alimentation 230 V, 50 Hz
  • Bain analogique
Spécification
Capacité (métrique) 5 L
Gamme de températures 5°C à 100°C
Matériau PTFE
Résolution de la température 1°C
Tension 230 V
Fréquence 50 Hz