Learn More
Robin™ Bain-marie Teflon
Use the Teflon Water Bath to incubate samples in acids/bases or sea water at a constant temperature over a long period of time. Suitable for flasks, bottles, and racks.
1015.00€ - 1665.00€
Spécification
Gamme de températures | 5°C à 100°C |
---|---|
Matériau | PTFE |
Résolution de la température | 1°C |
Tension | 230 V |
Fréquence | 50 Hz |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11949687
|
Robin™
PE841 |
5 L |
1015.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11959687
|
Robin™
PE830 |
11 L |
1580.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11969687
|
Robin™
PE810 |
26 L |
1665.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Bain-marie +100°C cuve PTFE• Cuve PTFE pour acides/bases et eau de mer
• Volume 5 à 26L
• Atteint l'ébullition
• Régulation de l'ambiante (+5°C) à +100°C
• Affichage de la consigne par potentiomètre gradué, résolution 1°C
• Sécurité de surchauffe
• Fixée à +130°C, par thermofusible
• Cuve téflonisée
• C'est la seule protection contre les produits chimiques corrosifs: acides, bases, convient également pour l'eau de mer
• Couche PTFE 40 m, élimine les effets d'électrolyse sur les parois de la cuve
• Ne fonctionne pas à sec
• L'utilisation du bain avec des produits corrosifs doit se faire sous une hotte
• Alimentation 230V - 50Hz
• Bain analogique
Spécification
5°C à 100°C | |
1°C | |
50 Hz |
PTFE | |
230 V |