Learn More
Téflubenzuron 100 μg/mL dans le méthanol, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30320279
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30320279 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30320279 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREGA09011140ME
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Teflubenzuron
CAS 83121-18-0
Noms d’analytes ou de composants Teflubenzuron
Conditions d’expédition +20°C
Formule moléculaire C14 H6 Cl2 F4 N2 O2
Concentration 100 μg/mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Formule InChI InChI=1S/C14H6Cl2F4N2O2/c15-5-4-8(12(20)10(16)11(5)19)21-14(24)22-13(23)9-6(17)2-1-3-7(9)18/h1-4H,(H2,21,22,23,24)
SMILES Fc1cccc(F)c1C(=O)NC(=O)Nc2cc(Cl)c(F)c(Cl)c2F
Nom IUPAC N-[(3,5-dichloro-2,4-difluorophényl)carbamoyl]-2,6-difluorobenzamide
Solvent or Matrix Methanol
Poids moléculaire (g/mol) 381.11
Quantité 1 mL
Poids de la formule 379.9742 g/mol