Learn More
Téfuryltrione 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30315116
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30315116 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30315116 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA17215000AL100
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tefuryltrione
CAS 473278-76-1
Noms d’analytes ou de composants Tefuryltrione
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C20 H23 Cl O7 S
Concentration 100 μg/mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Formule InChI InChI=1S/C20H23ClO7S/c1-29(25,26)17-8-7-13(20(24)18-15(22)5-2-6-16(18)23)19(21)14(17)11-27-10-12-4-3-9-28-12/h7-8,12,18H,2-6,9-11H2,1H3
SMILES CS(=O)(=O)c1ccc(C(=O)C2C(=O)CCCC2=O)c(Cl)c1COCC3CCCO3
Nom IUPAC 2-[2-chloro-4-méthylsulfonyl-3-(oxolan-2-ylméthoxyméthyl)benzoyl]cyclohépatite-1,3-dione
Solvent or Matrix Acetonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 442.91
Quantité 1 mL
Poids de la formule 442.0853 g/mol