missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tegobuvir, MedChemExpress

Code produit. 16444038
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16444038

Marque: Medchem Express HY10544

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Tegobuvir is a specific, covalent inhibitor of the HCV NS5B polymerase.

Tegobuvir is a specific, covalent inhibitor of the HCV NS5B polymerase.

Spécification

Nom chimique ou matériau Tegobuvir
CAS 1000787-75-6
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C25H14F7N5
Quantité 10 mg
Synonyme GS 333126 GS-9190
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 50 mg/mL (96.64 mM)
SMILES FC1=CC=CC=C1C2=NC3=CN(CC4=NN=C(C5=CC=C(C(F)(F)F)C=C5C(F)(F)F)C=C4)C=CC3=N2
Poids moléculaire (g/mol) 517.4
Poids de la formule 517.4
Pourcentage de pureté 98.02%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-anti-virus
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis