Learn More
Sampling systems Telescopic Swabbing Pole - 3m
Marque:  Sampling systems 8011A-3
Telescopic Swabbing Pole - 3m
Code produit. 17554426
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1515.00€
    1277.97€ / 1 pièce
    Économisez 237.03€
    15% de réduction
Il en reste null
Expédition estimée: 11-02-2026