Learn More
BRAND™ Tubes de remplissage pour Dispensette™ S / S Organic
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe du col:
6 mm
7,6 mm
Longueur (métrique):
De 125 à 240 mm
De 170 à 330 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- FEP
Spécification
Spécification
| Matériau | FEP |
| À utiliser avec (équipement) | Capacité nominale de 1, 2, 5, 10 ml |
| Quantité | 1/boîte |
| Longueur (métrique) | De 125 à 240 mm |
| Diamètre (métrique) externe du col | 6 mm |