Learn More
Thermo Scientific™ Agitateurs magnétiques de plaques de microtitration Teleshake 15368
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Modèle:
Teleshake 1536-8
Teleshake 1536-LIFT
Tension:
230 V
Type de bouchon:
Prise EU
Conditionnement:
1 pièce
Description
Effectuez une agitation à résonance puissante de 8500 tr/min maximum avec les agitateurs magnétiques de plaques de microtitration Thermo Scientific™ Teleshake 1536-8, qui incluent un entraînement magnétique sans usure. Ils sont contrôlés à distance pour les applications d’agitation intégrées et conviennent aux plaques de microtitration de 1536 à 384 puits
- Télécommandé
- Agitation à résonance puissante de 8 500 tr/min. maximum
- Accélération jusqu’à 40×G dans la plage de résonance avec un minimum de masses déplacées qui se traduit par un faible transfert de vibrations sur les zones d’installation correspondantes
- Le Teleshake 1536 LIFT soulève la microplaque de 8 mm
- Intégration facile aux systèmes robotiques et à la plateforme en raison du faible encombrement
- Contrôle simultané jusqu’à 14 agitateurs via l’interface RS-232
- Agitation rapide et ultrasilencieuse jusqu’à 40×G dans la plage de résonance
- Amplitude réglable de 0,1 à 1 mm
- Disponible avec des angles de fixation à 6 ou 8 positions Filetages et orifices percés intégrés pour assemblage sur les paillasses robotisées
- Le mécanisme électromécanique verrouille les microplaques en toute sécurité
- Le Teleshake 1536 LIFT offre une fonction de levage permettant de soulever la microplaque de 8 mm afin de garantir la compatibilité avec les manipulateurs de plaques robotiques courants
Spécification
Spécification
| Vitesse de rotation | 4000 à 8500 tr/min |
| Tension | 230 V |
| Plage de températures (métrique) | 5°C à 40°C |
| Amplitude | de 0,1 à 1 mm |
| Type de produit | Agitateur |
| Certifications/Conformité | Certificat d’analyse (COA), certificat de conformité (COC) |
| Type de bouchon | Prise EU |
| Modèle | Teleshake 1536-8 |
| Plage d’humidité | 80 % entre 5°C et 40°C |
| Nbre de positions | 1 |