Learn More
Thermo Scientific™ Système d’agitation magnétique Teleshake
Code produit. 10448791 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Tension:
230 V (EU)
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 10448791
Marque: Thermo Scientific™ 50094320
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Effectuez des applications d’agitation puissantes de 100 à2000 tr/min grâce à ce système d’agitation magnétique à distance sans usure.
Effectuez des applications d’agitation puissantes de 100 à 2000 tr/min avec le système d’agitation magnétique Thermo Scientific™ Teleshake, un système d’agitation magnétique à distance et sans usure pour les applications d’agitation intégrées ; adapté aux plaques de microtitration à 96 et 384 puits.
  • Intégration facile aux systèmes robotiques et à la plateforme en raison du faible encombrement
  • Contrôle simultané jusqu’à 14 agitateurs via l’interface RS-232
  • Mouvements d’agitation puissants de 100 à 2 000 tr/min, avec une amplitude de 2 mm
  • Commutation rapide entre l’agitation circulaire et linéaire
  • Minimum de masses déplacées, donc peu de transfert de vibrations sur la zone d’installation correspondante
  • Filetages et orifices percés intégrés pour assemblage sur paillasses robotisées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vitesse de rotation 100 à 2 000 tr/min
Tension 230 V (EU)
Plage de températures (métrique) 5°C à 40°C
Amplitude 2 mm
Type de produit Agitateur
Certifications/Conformité Certificat d’analyse (COA), certificat de conformité (COC)
Hauteur (impériale) 1,85 po
Hauteur (métrique) 47 mm
Largeur (impériale) 5,74 po
Largeur (métrique) 146 mm
Plage d’humidité 80 % entre 5°C et 40°C
Comprend Unité de commande, 230 V EU
Nbre de positions 1