Learn More
Thermo Scientific™ Système d’agitation magnétique Teleshake
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Tension:
230 V (EU)
Conditionnement:
1 pièce
Description
Effectuez des applications d’agitation puissantes de 100 à 2000 tr/min avec le système d’agitation magnétique Thermo Scientific™ Teleshake, un système d’agitation magnétique à distance et sans usure pour les applications d’agitation intégrées ; adapté aux plaques de microtitration à 96 et 384 puits.
- Intégration facile aux systèmes robotiques et à la plateforme en raison du faible encombrement
- Contrôle simultané jusqu’à 14 agitateurs via l’interface RS-232
- Mouvements d’agitation puissants de 100 à 2 000 tr/min, avec une amplitude de 2 mm
- Commutation rapide entre l’agitation circulaire et linéaire
- Minimum de masses déplacées, donc peu de transfert de vibrations sur la zone d’installation correspondante
- Filetages et orifices percés intégrés pour assemblage sur paillasses robotisées
Spécification
Spécification
| Vitesse de rotation | 100 à 2 000 tr/min |
| Tension | 230 V (EU) |
| Plage de températures (métrique) | 5°C à 40°C |
| Amplitude | 2 mm |
| Type de produit | Agitateur |
| Certifications/Conformité | Certificat d’analyse (COA), certificat de conformité (COC) |
| Hauteur (impériale) | 1,85 po |
| Hauteur (métrique) | 47 mm |
| Largeur (impériale) | 5,74 po |
| Largeur (métrique) | 146 mm |
| Afficher plus |