Learn More
Sampling Systems™ Kits complets d’outils d’écouvillonnage télescopiques TeleSwab™
Code produit. 15774642 Tous les produits Sampling Systems Produits
Click to view available options
Modèle:
Kit 1
Kit 2
Comprend:
1 x perche télescopique, 1 x adaptateur d’angle, 1 x porte-écouvillon
1 x perche télescopique, 1 x porte-modèle, 1 x gabarit d’écouvillonnage
Conditionnement:
1 kit
Code produit. 15774642
Marque: Sampling Systems™ 8011K01
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
L’outil d’écouvillonnage télescopique TeleSwab™ permet aux opérateurs de prendre rapidement et facilement des écouvillons dans des endroits auparavant inaccessibles.
  • Idéal pour l’écouvillonnage environnemental et pour une utilisation avec les articles de grande taille des équipements de traitement
  • Poignée extensible pouvant atteindre 3 m
  • Adaptateur réglable pour écouvillons à angle pour correspondre aux contours de l’élément échantillonné
  • L’outil de gabarit en PTFE permet de prélever une zone fixe
  • Deux kits complets différents sont disponibles
  • Le kit 1 contient une perche télescopique, un adaptateur d’angle et un porte-écouvillon
  • Le kit 2 contient une perche télescopique, un porte-gabarit et un gabarit d’écouvillonnage équipé d’un orifice découpé selon les exigences du client
Spécification
Type de produit Kit d’écouvillonnage
Comprend 1 x perche télescopique, 1 x adaptateur d’angle, 1 x porte-écouvillon
Type de poignée Télescopique
Modèle Kit 1
À utiliser avec (application) Écouvillonnage environnemental
Longueur (métrique) de la poignée Extensible jusqu’à 3 m