Learn More
Telithromycin, MedChemExpress
Code produit. 16428288
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Code produit. 16428288
Marque: Medchem Express HYA0062
MedChemExpress Telithromycin (HMR3647) is a novel ketolide antibiotic that structurally resembles macrolides.
Telithromycin belongs to the ketolide family that is characterized by a keto group at position 3 of the macrolide ring and is active against bacteria causing community-acquired pneumonia, acute exacerbation of chronic bronchitis, and acute sinusitis. Telithromycin also has similar immunomodulatory effects as macrolides. Telithromycin can be used for the research of respiratory infections including bronchial asthma.
Spécification
Nom chimique ou matériau Telithromycin
Forme physique Solid
CAS 191114-48-4
Couleur Off-White
Quantité 10 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C43H65N5O10
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Synonyme HMR3647 RU66647
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (123.15 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@H]1[C@]([H])(O[C@@H]([C@](C)(OC)C[C@@H](C)C2=O)[C@@H](C)C([C@@H](C)C(O[C@H](CC)[C@](OC(N3CCCCN4C=C(C5=CC=CN=C5)N=C4)=O)(C)[C@@]3([H])[C@H]2C)=O)=O)O[C@H](C)C[C@@H]1N(C)C
Poids moléculaire (g/mol) 812.0
Poids de la formule 812.0
Pourcentage de pureté 95.16%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.