Learn More
Tellure, 99,8 %, (traces de métaux), poudre, 200 mailles, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10716443 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10716443 25 g Flacon en verre 25g
10676871 100 g Flacon en verre 100g
10005973 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10716443 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 315990250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 13494-80-9 | Te | 127.60 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13494-80-9
Formule moléculaire Te
Poids moléculaire (g/mol) 127.60
Numéro MDL MFCD00134062
Clé InChI PORWMNRCUJJQNO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tellurium, elemental, telloy, tellur, aurum paradoxum, element, tellur polish, metallum problematum, tellurium, metallic, unii-nqa0o090zj, and compounds
CID PubChem 6327182
ChEBI CHEBI:30452
Nom IUPAC tellure
SMILES [Te]
Spécification
Point d’ébullition 990.0°C
Nom chimique ou matériau Tellurium
Point de fusion 450.0°C
Couleur Noir à gris
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Conditionnement Flacon en verre
Plage de pourcentage du dosage 99.8%
Fieser 15,298
Merck Index 15, 9263
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in h2so4, hno3 and koh, insoluble in benzene and carbon disulfide
Poids de la formule 127.6
Pourcentage de pureté 99.8%
Qualité Base de métaux à l’état de traces