Learn More
Bromure de tellure(IV), ultra sec, 99,999 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11375737
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11375737 10 g 10g
11385737 50 g 50g
11365737 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11375737 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 043439.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 10031-27-3 | Br4Te | 447.22 g/mol
Tellurium tetrabromide it acts as a chemical and organic intermediate. It is also acts a conductor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Dans une ampoule sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10031-27-3
Formule moléculaire Br4Te
Poids moléculaire (g/mol) 447.22
Numéro MDL MFCD00049575
Clé InChI PTYIPBNVDTYPIO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tellurium tetrabromide, tellurium iv bromide, tellurium bromide tebr4 , t-4, unii-7a29efj1af, 7a29efj1af, tetrabromo-, e4-tellane, tebr4, acmc-1bozh, tellurium iv bromide, ultra dry
CID PubChem 82311
Nom IUPAC Tétrabromo-λ⁴-tellane
SMILES Br[Te](Br)(Br)Br
Spécification
Point d’ébullition 420°C (decomposition)
Nom chimique ou matériau Tellurium (IV) bromide
Point de fusion 380°C
Note relative au nom Ultra dry
Forme physique Poudre
Quantité 10 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN2923
Merck Index 14,9125
Informations sur la solubilité It reacts with water and ethanol.
Poids de la formule 447.27
Pourcentage de pureté 99.999%
Conditionnement Ampoule
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 4.31 g/mL at 15°C
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.