Learn More
Oxyde de tellure(IV), 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10793411 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10793411 250 g Flacon en verre 250g
10042910 50 g Flacon en verre 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10793411 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 222592500
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 7446-07-3 | O2Se | 110.97 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7446-07-3
Formule moléculaire O2Se
Poids moléculaire (g/mol) 110.97
Numéro MDL MFCD00003562
Clé InChI JPJALAQPGMAKDF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme selenium oxide, selenium iv oxide, oxoselane oxide, selenious anhydride, selenium oxide seo2, seleniumdioxide, dimer, selenous acid anhydride, selenium iv dioxide 1:2, selenium oxide se2o4
CID PubChem 24007
Nom IUPAC dioxyde de sélénium
SMILES O=[Se]=O
Spécification
Point d’ébullition 1245°C
Nom chimique ou matériau Tellurium(IV) oxide
Point de fusion 733°C
Note relative au nom 99+%
Couleur Blanc à jaune
Forme physique Poudre
Quantité 250 g
Conditionnement Flacon en verre
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Densité 5.67g/mL
Formule linéaire TeO2
Merck Index 15, 9265
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in conc. acids and alkalies,slightly soluble in diluted acids
Poids de la formule 159.6
Pourcentage de pureté ≥99%