Learn More
Telmisartan, LoGiCal
Code produit 30457657
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30457657 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30457657 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0939.00
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Telmisartan
CAS 144701-48-4
Noms d’analytes ou de composants Telmisartan
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C33 H30 N4 O2
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Telmisartan, 4'-[[4-Methyl-6-(1-methyl-1H-benzimidazol-2-yl)-2-propyl-1H-benzimidazol-1-yl]methyl]biphenyl-2-carboxylic acid, 4'-[(1,4'-Dimethyl-2'-propyl[2,6'-bi-1H-benzimidazol]-1'-yl)methyl][1,1'-biphenyl]-2-carboxylic acid, 4'-[[4-Methyl-6-(1-methyl-2-benzimidazolyl)-2-propyl-1-benzimidazolyl]methyl]-2-biphenylcarboxylic acid, BIBR 277, BIBR 277SE, Kinzalmono, Micardis, Pritor, Telday, Telsar, Telsite
Formule InChI InChI=1S/C33H30N4O2/c1-4-9-30-35-31-21(2)18-24(32-34-27-12-7-8-13-28(27)36(32)3)19-29(31)37(30)20-22-14-16-23(17-15-22)25-10-5-6-11-26(25)33(38)39/h5-8,10-19H,4,9,20H2,1-3H3,(H,38,39)
Type de solution Purs, non dilués
SMILES CCCc1nc2c(C)cc(cc2n1Cc3ccc(cc3)c4ccccc4C(=O)O)c5nc6ccccc6n5C
Nom IUPAC acide 2-[4-[[4-méthyl-6-(1-méthylbenzimidazol-2-yl)-2-propylbenzimidazol-1-yl]méthyl]phényl]benzoïque
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 514.62
Quantité 10 mg
Poids de la formule 514,2369 g/mol