Learn More
Telmisartan, Mikromol™
Code produit 17989779
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17989779 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17989779 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0939.00
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
telmisartan
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Telmisartan
CAS 144701-48-4
Noms d’analytes ou de composants Telmisartan
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C33 H30 N4 O2
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Telmisartan, 4'-[[4-Methyl-6-(1-methyl-1H-benzimidazol-2-yl)-2-propyl-1H-benzimidazol-1-yl]methyl]biphenyl-2-carboxylic acid, 4'-[(1,4'-Dimethyl-2'-propyl[2,6'-bi-1H-benzimidazol]-1'-yl)methyl][1,1'-biphenyl]-2-carboxylic acid, 4'-[[4-Methyl-6-(1-methyl-2-benzimidazolyl)-2-propyl-1-benzimidazolyl]methyl]-2-biphenylcarboxylic acid, BIBR 277, BIBR 277SE, Kinzalmono, Micardis, Pritor, Telday, Telsar, Telsite
Formule InChI InChI=1S/C33H30N4O2/c1-4-9-30-35-31-21(2)18-24(32-34-27-12-7-8-13-28(27)36(32)3)19-29(31)37(30)20-22-14-16-23(17-15-22)25-10-5-6-11-26(25)33(38)39/h5-8,10-19H,4,9,20H2,1-3H3,(H,38,39)
SMILES CCCc1nc2c(C)cc(cc2n1Cc3ccc(cc3)c4ccccc4C(=O)O)c5nc6ccccc6n5C
Nom IUPAC acide 2-[4-[[4-méthyl-6-(1-méthylbenzimidazol-2-yl)-2-propylbenzimidazol-1-yl]méthyl]phényl]acide benzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 514.62
Quantité 250 mg
Poids de la formule 514,2369 g/mol