Learn More
Telratolimod, MedChemExpress
Code produit. 16484278
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16484278
Marque: Medchem Express HY109104
MedChemExpress Telratolimod (MEDI9197) is a potent toll like receptors 7/8 (TLR7/8) agonist, with antitumor activity.
Telratolimod (MEDI9197) is a potent toll like receptors 7/8 (TLR7/8) agonist, with antitumor activity.
Spécification
Nom chimique ou matériau Telratolimod
CAS 1359993-59-1
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C36H59N5O2
Quantité 10 mg
Synonyme MEDI9197 3M-052
Informations sur la solubilité DMSO : 62.5 mg/mL (105.24 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=NC2=CC=CC=C2C3=C1N=C(CCCC)N3OCCCCNC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
Poids moléculaire (g/mol) 593.89
Poids de la formule 593.89
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.