missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Telratolimod, MedChemExpress

Code produit. 16485206
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16485206

Marque: Medchem Express HY109104

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Telratolimod (MEDI9197) is a potent toll like receptors 7/8 (TLR7/8) agonist, with antitumor activity.

Telratolimod (MEDI9197) is a potent toll like receptors 7/8 (TLR7/8) agonist, with antitumor activity.

Spécification

Nom chimique ou matériau Telratolimod
CAS 1359993-59-1
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C36H59N5O2
Quantité 100 mg
Synonyme MEDI9197 3M-052
Informations sur la solubilité DMSO : 62.5 mg/mL (105.24 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=NC2=CC=CC=C2C3=C1N=C(CCCC)N3OCCCCNC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
Poids moléculaire (g/mol) 593.89
Poids de la formule 593.89
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis