Learn More
MAPA™ Gants à résistance chimique Temp-Tec™ NL-56 avec isolation thermique
Tous les produits Cole-Parmer ProduitsDescription
Protection contre les températures extrêmes
- La construction lourde offre une résistance chimique polyvalente aux acides et aux solvants aliphatiques
- La doublure en coton double tricot protège les mains lors des applications à haute température
- Le revêtement en néoprène avec finition bosselée améliore la préhension des objets humides ou glissants
- Manchette de gants de 14 in de longueur Gauntlet pour une protection supplémentaire des bras
- Approuvés par la FDA, norme 21 CFR
Compliance
Homologué (k) par la FDA 510 ; homologué par la FDA 21 CFR 170-199 pour la transformation des aliments.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | FDA 21 CFR 170-199 |
| Coating Material | Néoprène |
| Couleur | Noir, Bleu |
| Finition externe | Partiellement texturé |
| Dimensions | 8 |
| Temperature (Metric) Max | 300°F |
| Norme EN388 | 2212 |
| EN ISO 374-1 CODES DE LETTRES CHIMIQUES | ACJKL |
| À utiliser avec (application) | Travail dans une chaufferie, traitement chimique, manipulation de tuyaux chauds, nettoyage à la vapeur et extrusion de polymères |
| Type de manchette de gant | Manchette |
| Afficher plus |