Learn More
MAPA™ Gants en nitrile TempDex 710
Description
- Avantages spécifiques
- Des gants fins et de forme anatomique qui garantissent la dextérité
- Conviennent au port de longue durée : excellente résistance à l’abrasion
- Sans silicone, pour éviter les traces et les défauts sur les feuilles de métal et le verre avant la peinture
- Disponibles dans des emballages de distributeurs automatiques
- Caractéristiques spécifiques
- Gaufrage par points, pour une meilleure isolation et une meilleure préhension
- Applications
- Industrie de la céramique et des plastiques
- Manipulation de matériaux composites après traitement thermique
- Autres industries
- Manipulation de moules dans l’industrie de la céramique
- Manipulation de l’acier chaud après soudage
- Manipulation des conduites chaudes
- Industrie de la construction (ingénieurs en chauffage / plomberie)
- Entretien des conduites, équipements de chauffage
- Industrie de la céramique et des plastiques
Spécification
Spécification
| Applications | Industriel |
| Couleur | Jaune, Noir |
| Matériau | Nitrile |
| Dimensions | 11 |
| À utiliser avec (application) | Manipulation de matériaux composites après traitement thermique |
| Grip Design | Points |
| Doublure | Support textile sans coutures |
| Quantité | 50/Carton |
| Résistant à | Abrasion |