Learn More
BINDER™ Certificat d’étalonnage de la température pour les incubateurs CB
Tous les produits BINDER Produits
Click to view available options
Points d’étalonnage:
15 à 18 points de mesure (à la température spécifiée)
27 points de mesure (à la température spécifiée)
9 points de mesure (à la température spécifiée)
Point de mesure central à température spécifiée
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Étalonnage de la température avec certificat avec une variété d’options de mesure
- Pour une utilisation avec les incubateurs BINDER™ CB avec stérilisation à air chaud et capteur de CO2 stérilisable à la chaleur
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Incubateurs CB de chambres BINDER avec stérilisation à air chaud et capteur de CO2 stérilisable à la chaleur |
| Description | Certificat d’étalonnage, température - mesure de la température, certificat inclus, 15 à 18 points de mesure (à la température spécifiée) |
| Points d’étalonnage | 15 à 18 points de mesure (à la température spécifiée) |
| Durée | 1 an |
| Type d’étalonnage | Temperature |
| Type de produit | Certificat d’étalonnage |
| Gamme de produits | BINDER™ CB |
| Service Offering | Qualification opérationnelle |
| À utiliser avec (application) | Étalonnage de la température |