Learn More
Thermo Scientific™ Modules de régulation de la température pour rhéomètres Thermo Scientific
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Pour les rhéomètres Thermo Scientific ™ , une gamme évoluée de modules de température est disponible. Elle couvre une vaste plage de températures.
Selon l’application, des modules électriques et liquides de régulation de la température ou des modules Peltier sont disponibles. En outre, une chambre à température contrôlée pour la plate-forme de rhéomètre haut de gamme HAAKE ™ MARS est offerte.
- Modules 'plug-and-play' avec une nouvelle conception compacte
- Reconnaissance automatique du module de température
- Installation facile en quelques secondes, sans outils ni réglages
- Raccordements standardisés incluant des connexions rapides pour milieux refroidissants et des systèmes électroniques pour tous les modules
- Masses thermiques très faibles pour un temps de réponse court
- Base intégrée permettant de placer l’unité démontée sur la paillasse du laboratoire, par exemple
Plan Peltier pour des changements de température rapides (60 K/min maximum) ; plage de températures : de -60 ° C ™ à 200 ° C
- Remplacement aisé des plans inférieurs grâce à un nouvel anneau de montage à baïonnette rapide
- Transmission de chaleur rapide et excellente homogénéité des températures grâce à des masses thermiques faibles
- Remplacement aisé des plans inférieurs grâce à un nouvel anneau de montage à baïonnette rapide
- En combinaison avec le système de chauffage conique actif TM-EL-H, une chambre fermée avec une fenêtre d’observation à 360 ° est créée
- Remplacement aisé des plans inférieurs grâce à un nouvel anneau de montage à baïonnette rapide
- Solution la plus économique avec un circulateur existant
- Remplacement aisé des coupelles grâce à un nouvel anneau de montage à baïonnette rapide
- Plus petites coupelles et rotors optimisés pour les changements rapides de température
- Utilisation également possible pour les géométries cône / plan par le biais d’un adaptateur de plan inférieur
- Passage d’une géométrie cylindrique à une géométrie cône / plan en seulement quelques secondes
- Pour les géométries cylindriques ou les cellules de mesure orientées application telles que les cellules de pression
- Puissant, avec deux circuits de chauffe
- Rotors et coupelles plus grands pour les mesures de faible viscosité
- Solution la plus économique avec un circulateur existant
Spécification
Spécification
| Type | Module électrique de température |
| Description | Electrical temperature module TM-EL-H for HAAKE MARS Rheometers |
| À utiliser avec (équipement) | Rhéomètres HAAKE MARS |
| Accessoires requis | Holder for guide bar accessory 222-1902 |
| Plage de températures (métrique) | -40°C to +400°C |