Learn More
Horst™ Régulateurs de température
Code produit. 10047131
Click to view available options
Modèle:
HT 30
HT30
HT31
HT 31
Types de capteur:
NiCr-Ni (K)
Pt 100
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10047131
Marque: Horst™ 063001
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Régulateur de température thermocouple K
• Puissance variable 2300 ou 3600 W
• Sortie analogique 10 mV/°C
• Prise Afnor 230V en face arrière
• Consigne de la température par roue codeuse. Puissance de chauffe réglable entre 0 et 100%. Protection contre la rupture du thermocouple
• Régulateur de température
• Régulateur de température
• 2300 W, 10 A
• Accessoires obligatoires thermocouple K
• Puissance variable 2200 ou 3500 W
• Prise 230V en face arrière
• Consigne température par roue codeuse
• Puissance de chauffe réglable 0 et 100%
• Sécurité rupture du thermocouple
• 2200 W, 10 A
Spécification
Puissance 2200 ou 3500 w
Densité de puissance 230 V - 50 Hz
Modèle HT30
Types de capteur NiCr-Ni (K)
Ampérage 10 A
Type Contrôleur de température
Tension 230 V