Learn More
BINDER™ Certificat d’étalonnage de la température et de l’humidité
Tous les produits BINDER Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Série KBF
Série KBF PRO
Conditionnement:
1 pièce
Description
- 27 temperature measuring points
- 1 humidity measuring point, at 25°C/60% RH, or at specified values
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Série KBF |
| Certifications/Conformité | DIN12880 |
| Durée | 1 jour |
| Type de produit | Certificat d’étalonnage |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion