Learn More
Dostmann Electronic™ Instrument de mesure de la température et de l’humidité
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
130 x 70 x 25 mm
170 x 50 x 17 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Instrument parfaitement conçu pour les mesures climatiques (branche HVAC).
- Les instruments de mesure sont parfaits pour mesurer le climat d’une pièce (CVC)
- Pour détecter les environnements critiques pour la température et l’humidité : risque de moisissure dans les locaux d’habitation
- Le capteur combiné flexible P330 est excellent pour les mesures dans des points difficiles d’accès
Spécification
Spécification
| Type | Thermo-hygromètre |
| Taux d’humidité | 0 à 100% |
| Précision | ± 3 % |
| Plage de températures (métrique) | –40°C à +70°C |
| Précision de la température | plusmn;0,5deg;°C |
| Type d’affichage | LCD |
| Matériau | Plastique |
| Dimensions (L x l x H) | 170 x 50 x 17 mm |
| Poids (métrique) | 130 g |