Learn More
TFA Dostmann™ Transmetteur de température / humidité
Code produit. 11834011
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-40°C à +60°C
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11834011
Marque: TFA Dostmann™ 30.3144.IT
Il en reste null
Spécification
Plage d’humidité 1 à 99%
Comprend Transmetteur de température / humidité, batteries, manuel d’instructions
Matériau Plastique
Poids (métrique) 77 g
Type de produit Transmetteur de température / humidité
Température max. (impériale) 140°F
Température max. (métrique) 60°C
Température (impériale) min. -40°F
Température min. (métrique) -40°C
Plage de températures (impériale) -40°F à 140°F
Plage de températures (métrique) -40°C à +60°C
À utiliser avec (équipement) Thermohygromètres sans fil TFA et stations météorologiques : 30,3013, 35,1036, 35,1045, 35,1070, 35,1078
Type de batterie 2 x AA 1,5 V
Affichage Valeurs alternatives de température et d’humidité