missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TFA Dostmann™ Transmetteur de température / humidité

Code produit. 12653216
Click to view available options
Type:
Transmetteur de température / humidité
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 12653216

Marque: TFA Dostmann™ 30.3125

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Thermohygromètre sans fil -30 à +70°C
• Thermohygromètre émetteur

Spécification

Type Transmetteur de température / humidité
Tension 3 V
À utiliser avec (équipement) Pour Machine 30.3013, 30.3015, 35.1031, 35.1033, 35.1036, 35.1040, 35.1045
Quantité 1Chaque
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis