Learn More
Cole-Parmer™ Temperature Probe for Cole-Parmer™ Stuart Stirring Hot Plates and Hot Plates
Click to view available options
Matériau:
Métal
PTFE
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Probe for Temperature Controller.
- Accurate liquid temperature control.
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Contrôleur de température SCT1 |
| Type | Sonde de température |
| Matériau | Métal |