Learn More
Testo™ Sonde de température
Code produit. 10037792
Click to view available options
Diamètre (métrique) de la sonde:
12 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10037792
Marque: Testo™ 0636 9735
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Sonde HR/T°C 0 à 100%HR
• 20 à +70°C
• 20 à + 70°C
Spécification
Type Sonde, température
Diamètre (métrique) de la sonde 12 mm