Learn More
Testo™ Bandelettes de température Testoterm™
Product Code. p-8014782
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Plage de températures (métrique):
37°C à 65°C
71°C à 110°C
missing translation for 'unitSize'
10 pièces
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10028660
Brand: Testo™ 0646 0108
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Utilisez ces bandelettes pour surveiller la température des objets en mouvement ou de petite taille, ainsi que pour la surveillance à long terme des températures de transport et de stockage.Les bandelettes de température Testoterm™ peuvent être appliquées à une variété de surfaces différentes et réagir à des augmentations spécifiques de la température en changeant de couleur de manière irréversible en 2 à 3 secondes.
  • Bandelettes de température auto-adhésives
  • Disponibles en livrets de 10
  • Les bandelettes sont détachées et appliquées à l’objet que vous souhaitez mesurer
  • Elles changent de couleur lorsque les seuils sont dépassés dans les 2 à 3 secondes
Specifications
Montage Auto-adhésif
Précision (température) ±1,5°C
Plage de températures (métrique) 37°C à 65°C
Type Bandelettes de température auto-adhésives