Learn More
Horst™ Contrôleurs de puissance à régulation de température
Code produit. 10057051
Click to view available options
Description:
Contrôleur de puissance Triac électronique
Électromécanique
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10057051
Marque: Horst™ 041001
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Régulateur de puissance
• Réglage de la puissance de 0 à 100%
• Peut être connecté à un thermomètre à contact pour régulation à partir de la température du milieu
• Protection acier IP30
• Prise Afnor 230V en face arrière
• Régulateur de puissance
• 2300 W, 10 A
Spécification
Description Contrôleur de puissance Triac électronique