Learn More
Dostmann Electronic™ Capteur de température thermocouple
Code produit. 11826850
Click to view available options
Longueur (métrique):
1000 mm
6000 mm
Plage de températures (métrique):
-40°C à +480°C
Bis / jusqu’à 400°C
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 11826850
Marque: Dostmann Electronic™ 601000886
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le capteur de température thermocouple Dostmann Electronic™ est un capteur de température de type fiche et câble adapté à diverses exigences de mesure de la température.
  • Type K selon la norme EN 60584-1
  • NiCr-Ni
  • Isolation minérale
Spécification
Diamètre (métrique) de la sonde 3 mm
Longueur (métrique) 6000 mm
Type de produit Sonde de température
Description Tressage en acier avec bande thermocouple
Plage de températures (métrique) -40°C à +480°C
À utiliser avec (équipement) P410 / TC301 / TC309 / Mini-K