Learn More
Dostmann Electronic™ Capteur de température thermocouple
Click to view available options
Longueur (métrique):
1000 mm
6000 mm
Plage de températures (métrique):
-40°C à +480°C
Bis / jusqu’à 400°C
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Type K selon la norme EN 60584-1
- NiCr-Ni
- Isolation minérale
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) de la sonde | 3 mm |
| Longueur (métrique) | 1000 mm |
| Type de produit | Sonde de température |
| Description | Tressage en acier avec bande thermocouple |
| Plage de températures (métrique) | -40°C à +480°C |
| À utiliser avec (équipement) | P410 / TC301 / TC309 / Mini-K |