Learn More
Bochem™ Noix en fonte trempée
Code produit. 10120811
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
16,5 mm
16,8 mm
36 mm
Type de produit:
Noix en fonte trempée
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10120811
Marque: Bochem™ 5361
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriqués en fonte malléable (DIN 12895). Les noix de serrage en fonte trempée Bochem™ sont dotées d’une vis de sécurité et de serrage.
  • Fonte malléable (DIN 12895)
  • Type 1 : Vis de serrage M8
  • Type 4 : Vis de type cœur à vis de sécurité M8
Spécification
Matériau Fonte trempée
Diamètre (métrique) externe 16,5 mm
Type de produit Noix en fonte trempée
Diamètre du filetage M8
Description Type de vis : Croix
Quantité 1 de chaque