Learn More
Bochem™ Trépieds en fonte trempée
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
100 mm
140 mm
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Matériau | Fonte trempée |
| Longueur (métrique) | 210 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 140 mm |
| Type de produit | Trépieds |
| Quantité | 1 Paquets |