missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tenapanor, MedChemExpress

Code produit. 16400276
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16400276

Marque: Medchem Express HY15991

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Tenapanor (AZD1722) is a potent and orally active sodium/hydrogen exchanger isoform 3 (NHE3) inhibitor. Tenapanor reduces intestinal phosphate absorption predominantly through reduction of passive paracellular phosphate flux. Tenapanor has the potential for the research of hyperphosphatemia.

Tenapanor (AZD1722) is a potent and orally active sodium/hydrogen exchanger isoform 3 (NHE3) inhibitor. Tenapanor reduces intestinal phosphate absorption predominantly through reduction of passive paracellular phosphate flux. Tenapanor has the potential for the research of hyperphosphatemia.

Spécification

Nom chimique ou matériau Tenapanor
CAS 1234423-95-0
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C50H66Cl4N8O10S2
Quantité 2 mg
Synonyme AZD1722 RDX5791
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (43.67 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NCCOCCOCCNS(=O)(C1=CC=CC([C@@H]2CN(C)CC3=C2C=C(Cl)C=C3Cl)=C1)=O)NCCCCNC(NCCOCCOCCNS(=O)(C4=CC=CC([C@@H]5CN(C)CC6=C5C=C(Cl)C=C6Cl)=C4)=O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 1145.05
Poids de la formule 1145.05
Pourcentage de pureté 98.01%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis