missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Tenascin-C Human ProcartaPlex™ Simplex Kit

Code produit. 16332034
Click to view available options
Quantité:
96 dosages
Conditionnement:
96 pièces
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16332034

Marque: Invitrogen™ EPX01012321901

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Le kit Ténascine C humaine Simplex ProcartaPlex mesure la protéine ténascine C et est conçu pour être combiné à d’autres kits Simplex afin que vous puissiez créer votre propre panel multiplex qui utilise la technologie Luminex xMAP pour la détection/quantification des protéines.

Lors de l’association de plusieurs kits Simplex (c.-à-d., lorsque vous n’utilisez pas de panneau multiplex préconfiguré), un seul kit de tampon (vendu séparément) est nécessaire pour chaque plaque de dosage, quelle que soit la taille du plex.

À propos des dosages ProcartaPlex pour la plateforme Luminex

Les immunodosages ProcartaPlex sont basés sur les principes du dosage ELISA sandwich, utilisant deux anticorps hautement spécifiques se liant à différents épitopes d’une protéine pour quantifier simultanément toutes les cibles protéiques à l’aide d’un instrument Luminex. Les dosages multiplex ProcartaPlex nécessitent seulement seulement 25 µl de plasma ou de sérum, ou 50  µl de surnageant de culture cellulaire, et seulement quatre heures pour obtenir les résultats analysés.

Plus de résultats par échantillon — mesure les cibles de protéine multiples simultanément dans un seul échantillon de 25 – 50 µl

Technologie Luminex bien établie — Plate-forme de multiplexage luminex largement référencée pour la détection et la quantification des protéines

Les dosages ProcartaPlex utilisent la technologie Luminex xMAP (profilage multianalyte) pour la détection et la quantification simultanées d’au plus 80 cibles protéiques dans un échantillon unique de 25 – 50 µl provenant de plasma, de sérum, de surnageants de culture cellulaire (SCC) et d’autres liquides corporels.

Les microbilles Luminex dans le dosage ProcartaPlex sont colorées en interne avec des fluorophores rouges et infrarouges de proportions précises afin de créer des signatures spectrales spécifiques pouvant être identifiées par les systèmes de détection Luminex xMAP (p. ex., Luminex 200, FLEXMAP 3D et MAGPIX). Comme le dosage ELISA sandwich, le dosage ProcartaPlex utilise des paires d’anticorps appariées pour identifier la protéine d’intérêt. Dans un dosage multiplexé, chaque microbille unique de façon spectrale est marquée avec des anticorps spécifiques pour une seule protéine cible et les protéines liées sont identifiées avec des anticorps biotinylés et de la streptavidine–R-phycoérythrine (RPE). La conjugaison d’anticorps spécifiques d'une protéine à une microbille distincte permet d’analyser plusieurs cibles dans un seul puits.

La différence la plus significative entre un dosage ProcartaPlex et un dosage ELISA est que l’anticorps de capture du dosage ProcartaPlex est conjugué à une microbille et n’est pas adsorbé par un des puits de la microplaque. Ainsi, les réactifs de dosage ProcartaPlex flottent librement dans la solution. Pour la détection, l’instrument Luminex 200, par exemple, contient deux lasers : un pour distinguer la signature spectrale de chaque microbille et un autre pour quantifier la quantité de fluorescence de la RPE. Cette dernière est proportionnelle à la quantité de protéine présente dans l’échantillon. Les dosages multiplex ProcartaPlex peuvent profiler plus de protéines cibles à l’aide d’un échantillon nettement moins important. Cela leur prend autant de temps que pour effectuer un dosage ELISA sandwich traditionnel.

Les panneaux multiplex ProcartaPlex sont disponibles en plusieurs formats et peuvent être utilisés sur six espèces (humain, souris, rat, primate non humain, porcin et canin).

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Type de produit Kit simplex
Quantité 96 dosages
Espèces Humaine
Combinability Combinable
Type de microbilles Ténascine C [28]
Sensibilité du dosage Comme déterminé pour le lot 1 : 119,2 pg
Plage de dosage Comme déterminé pour le lot 1 : 557 à 2 281 800
Format Kit simplex
À utiliser avec (équipement) Instruments Luminex™
Expression ténascine C
Alias de gène GP ; JI ; TN ; HXB ; GMEM ; TN-C ; DFNA56 ; 150-225
Identification génétique (Entrez) 3371
Symbole de gène(s) TNC
Gamme de produits ProcartaPlex
Protéine Ténascine
Sous-type de protéine TN-C
Type d’échantillon Sérum, plasma, surnageants de culture cellulaire (SCC), Plasma, Cell Culture Supernatants
Volume d’échantillon Sérum, plasma : 25 μl, surnageant de culture cellulaire : 50 μlitres
ID UniProt P24821
Contenu et stockage
  • 1 flacon de microbilles de capture (50 X)
  • 1 flacon d’anticorps de détection biotinylé (50 X)
  • 2 flacons de mélange étalon humain U1 (lyophilisé)
  • Conservez entre 2°C et 8°C.
Conditions d’expédition Glace humide
Research Area Immunology, Cardiovascular
Show More Show Less

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.

Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.