Learn More
Tenofovir alafenamide, MedChemExpress
Code produit. 16492487
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16492487
Marque: Medchem Express HY15232
MedChemExpress Tenofovir alafenamide (GS-7340) is an investigational oral prodrug of Tenofovir. Tenofovir is a HIV-1 nucleotide reverse transcriptase inhibitor.
Tenofovir alafenamide (GS-7340) is an investigational oral prodrug of Tenofovir. Tenofovir is a HIV-1 nucleotide reverse transcriptase inhibitor.
Spécification
Nom chimique ou matériau Tenofovir alafenamide
CAS 379270-37-8
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C21H29N6O5P
Quantité 50 mg
Synonyme GS-7340
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 31 mg/mL (65.06 mM) ∣H2O : 6.67 mg/mL (14.00 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=NC=NC2=C1N=CN2C[C@@H](C)OC[P@](OC3=CC=CC=C3)(N[C@@H](C)C(OC(C)C)=O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 476.47
Poids de la formule 476.47
Pourcentage de pureté 99.02%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-anti-virus
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.