missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tenofovir alafenamide, MedChemExpress

Code produit. p-200097350
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16492487

Marque: Medchem Express HY15232

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Tenofovir alafenamide (GS-7340) is an investigational oral prodrug of Tenofovir. Tenofovir is a HIV-1 nucleotide reverse transcriptase inhibitor.

Tenofovir alafenamide (GS-7340) is an investigational oral prodrug of Tenofovir. Tenofovir is a HIV-1 nucleotide reverse transcriptase inhibitor.

Spécification

Nom chimique ou matériau Tenofovir alafenamide
CAS 379270-37-8
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C21H29N6O5P
Quantité 50 mg
Synonyme GS-7340
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 31 mg/mL (65.06 mM) ∣H2O : 6.67 mg/mL (14.00 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=NC=NC2=C1N=CN2C[C@@H](C)OC[P@](OC3=CC=CC=C3)(N[C@@H](C)C(OC(C)C)=O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 476.47
Poids de la formule 476.47
Pourcentage de pureté 99.02%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-anti-virus
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis