Learn More
Fumarate de ténofovir disoproxil, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15668725 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 15668725
Marque: Thermo Scientific Acros 461250010
Demander un format en vrac ou personnalisé
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 202138-50-9
Formule moléculaire C19H30N5O10P·C4H4O4
Poids moléculaire (g/mol) 635.51
Clé InChI VCMJCVGFSROFHV-WZGZYPNHSA-N
Synonyme tenofovir disoproxil fumarate, viread, tenofovir df, unii-ott9j7900i, tenofovir disoproxil fumarate usan, 9-r-2-bis isopropoxycarbonyl oxy methoxy phosphinyl methoxy propyl adenine fumarate, 9-r-2-bis isopropoxycarbonyl oxy methoxy phosphinyl methoxy propyl adenine, fumarate, r-5-2-6-amino-9h-purin-9-yl-1-methylethoxy methyl-2,4,6,8-tetraoxa-5-phosphanonanedioic acid, bis 1-methylethyl ester, 5-oxide, e-2-butenedioate 1:1, 9-r-2-bis isopropoxycarbonyl oxy methoxy phosphinyl methoxy propyl adenine fumarate 1:1
CID PubChem 6398764
ChEBI CHEBI:63718
Nom IUPAC [[(2R)-1-(6-aminopurin-9-yl)propan-2-yl]oxyméthyl-(propan-2-yloxycarbonyloxyméthoxy)phosphoryl]oxyméthyl propan-2-yl carbonate;(E)-bu-2-acide ènedioïque
SMILES CC(C)OC(=O)OCOP(=O)(COC(C)CN1C=NC2=C1N=CN=C2N)OCOC(=O)OC(C)C.C(=CC(=O)O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Tenofovir disoproxil fumarate
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: >10 mg/mL.
Poids de la formule 635.51
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.