Learn More
Fumarate de ténofovir disoproxil, LoGiCal
Code produit 30458355
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30458355 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30458355 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR1329.00
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Tenofovir Disoproxil Fumarate
CAS 202138-50-9
Noms d’analytes ou de composants Tenofovir Disoproxil Fumarate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C19 H30 N5 O10 P . C4 H4 O4
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Tenofovir Disoproxil Fumarate, 5-[[(1R)-2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-1-methylethoxy]methyl]-2,4,6,8-tetraoxa-5-phosphanonanedioic acid 1,9-bis(1-methylethyl) ester 5-oxide (2E)-2-butenedioate (1:1), 5-[[(1R)-2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-1-methylethoxy]methyl]-2,4,6,8-tetraoxa-5-phosphanonanedioic acid bis(1-methylethyl) ester 5-oxide (2E)-2-butenedioate (1:1), (R)-5-[[2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-1-methylethoxy]methyl]-2,4,6,8-tetraoxa-5-phosphanonanedioic acid bis(1-methylethyl) ester 5-oxide (E)-2-butenedioate (1:1), GS 4331-05, PMPA Prodrug, Tenfovir disoproxil fumarate, Tenofovir DF, Tenofovir disoproxil fumarate, Virea, Viread, BPPF
Formule InChI InChI=1S/C19H30N5O10P.C4H4O4/c1-12(2)33-18(25)28-9-31-35(27,32-10-29-19(26)34-13(3)4)11-30-14(5)6-24-8-23-15-16(20)21-7-22-17(15)24;5-3(6)1-2-4(7)8/h7-8,12-14H,6,9-11H2,1-5H3,(H2,20,21,22);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+/t14-;/m1./s1
Type de solution Purs, non dilués
SMILES CC(C)OC(=O)OCOP(=O)(CO[C@H](C)Cn1cnc2c(N)ncnc12)OCOC(=O)OC(C)C.OC(=O)\C=C\C(=O)O
Nom IUPAC [[(2R)-1-(6-aminopurin-9-yl)propan-2-yl]oxyméthyl-(propan-2-yloxycarbonyloxyméthoxy)phosphoryl]oxyméthyl propan-2-yl carbonate;(E)-but-2-ènedioïque acide
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 635.51
Quantité 10 mg
Poids de la formule 635,184 g/mol